Principaux documents
ENA375227413
Enamine
N-methylpyrrolidine-3-sulfonamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.69
Numéro MDL:
Pf
167-168
Iupac Name
N-methyl-3-pyrrolidinesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O2S.ClH/c1-6-10(8,9)5-2-3-7-4-5;/h5-7H,2-4H2,1H3;1H
Clé InChI
CRGGNLRXPUGCNI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115103
Melting Point
167-168
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115103