Documents
ENA375227363
Enamine
1-[5-(pyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]cycloheptan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[5-(3-pyridinyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]cycloheptanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H18N4O.2ClH/c15-14(7-3-1-2-4-8-14)13-17-12(19-18-13)11-6-5-9-16-10-11;;/h5-6,9-10H,1-4,7-8,15H2;2*1H
Clé InChI
VVFARILRELTUJA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114641
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114641