Principaux documents
ENA375227362
Enamine
1-[5-(oxolan-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]cycloheptan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.79
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(5-tetrahydro-2-furanyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)cycloheptanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H21N3O2.ClH/c14-13(7-3-1-2-4-8-13)12-15-11(18-16-12)10-6-5-9-17-10;/h10H,1-9,14H2;1H
Clé InChI
KCSVOQIKWIIGOH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114640
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114640