Principaux documents
ENA372574139
Enamine
1-(2-bromo-3-methylbutanoyl)piperidine-3-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.19
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-bromo-3-methylbutanoyl)-3-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H19BrN2O2/c1-7(2)9(12)11(16)14-5-3-4-8(6-14)10(13)15/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H2,13,15)
Clé InChI
UTPHXCPEWDYYKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29169
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29169