Principaux documents
ENA372574125
Enamine
2-bromo-N-cyclopentyl-3-methylbutanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-N-cyclopentyl-3-methylbutanamide
Inchi Code
1S/C10H18BrNO/c1-7(2)9(11)10(13)12-8-5-3-4-6-8/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
WJGPMEBCUHKVLX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29069
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29069