Principaux documents
ENA372574049
Enamine
4-bromo-2-sulfanylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-2-sulfanylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BrO2S/c8-4-1-2-5(7(9)10)6(11)3-4/h1-3,11H,(H,9,10)
Clé InChI
ZHNJGPZUGQGIGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114300
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114300