Key Documents
ENA372573890
Enamine
4-chloropyrido[2,3-d]pyrimidin-7-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.6
Numéro MDL:
Pf
170-172
Iupac Name
4-chloropyrido[2,3-d]pyrimidin-7-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClN4/c8-6-4-1-2-5(9)12-7(4)11-3-10-6/h1-3H,(H2,9,10,11,12)
Clé InChI
UWJFEIGJUKIOPS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113807
Melting Point
170-172
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113807