Principaux documents
ENA372573638
Enamine
2-(4-fluorobenzenesulfonamido)ethanimidamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.71
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2,2-diaminovinyl)-4-fluorobenzenesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10FN3O2S.ClH/c9-6-1-3-7(4-2-6)15(13,14)12-5-8(10)11;/h1-5,12H,10-11H2;1H
Clé InChI
TZUJADOIZONRPQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114311
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114311