Key Documents
ENA372573584
Enamine
5-(tert-butylsulfanyl)pyridine-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.28
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(tert-butylthio)picolinonitrile
Inchi Code
1S/C10H12N2S/c1-10(2,3)13-9-5-4-8(6-11)12-7-9/h4-5,7H,1-3H3
Clé InChI
RVIYTFVFXCIHMN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113630
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113630