Principaux documents
ENA372573579
Enamine
1-[(3,5-dichloropyridin-2-yl)oxy]-2-methylpropan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.57
Numéro MDL:
Iupac Name
1-((3,5-dichloropyridin-2-yl)oxy)-2-methylpropan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12Cl2N2O.ClH/c1-9(2,12)5-14-8-7(11)3-6(10)4-13-8;/h3-4H,5,12H2,1-2H3;1H
Clé InChI
UPXUJKIPNGGZBA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113590
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113590