Principaux documents
ENA372573344
Enamine
2-[3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.17
Numéro MDL:
Iupac Name
[3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9F3O3/c11-10(12,13)6-16-8-3-1-2-7(4-8)5-9(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,14,15)
Clé InChI
NCJHCUKPPQDYCF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112814
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112814