Principaux documents
ENA372573110
Enamine
5-(tert-butylsulfanyl)pyridine-2-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.78
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(tert-butylsulfanyl)-2-pyridinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3S.ClH/c1-10(2,3)14-7-4-5-8(9(11)12)13-6-7;/h4-6H,1-3H3,(H3,11,12);1H
Clé InChI
WNQRMUHZBBWGCP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112228
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112228