Key Documents
ENA372573055
Enamine
6-fluoro-N,N-dimethylpyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.16
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(6-fluoro-2-pyridinyl)-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2/c1-10(2)7-5-3-4-6(8)9-7/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
USAJMRIOONMYNR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112104
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112104