Principaux documents
ENA372572891
Enamine
ethyl 2,2-difluoro-2-(3-oxocyclohexyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.22
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2,2-difluoro-2-(3-oxocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H14F2O3/c1-2-15-9(14)10(11,12)7-4-3-5-8(13)6-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
TVQFBZSFRXWHQN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111646
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111646