Principaux documents
ENA372572867
Enamine
2-cyclopropyl-3H,4H,5H,6H,7H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclopropyl-3,5,6,7-tetrahydro-4H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-one
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c13-10-7-2-1-3-8(7)11-9(12-10)6-4-5-6/h11H,1-5H2,(H,12,13)
Clé InChI
QZXGREITMJSJFD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111600
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111600