Principaux documents
ENA372572815
Enamine
2-(ethylsulfanyl)propanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(ethylsulfanyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C5H9NS/c1-3-7-5(2)4-6/h5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
VVOIVFPLDQYDNZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111489