Principaux documents
ENA372572786
Enamine
2-[4-(propan-2-yl)phenoxy]ethanimidamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.72
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-isopropylphenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2O.ClH/c1-8(2)9-3-5-10(6-4-9)14-7-11(12)13;/h3-8H,12-13H2,1-2H3;1H
Clé InChI
TYIGBMMFXVSAHB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111421
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111421