Principaux documents
ENA372572582
Enamine
1-[2-(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethyl]imidazolidine-2,4,5-trione hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.65
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[2-(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethyl]-2,4,5-imidazolidinetrione hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9N5O3.ClH/c1-12-4-9-11-5(12)2-3-13-7(15)6(14)10-8(13)16;/h4H,2-3H2,1H3,(H,10,14,16);1H
Clé InChI
AJMSTPNMJYQZRL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112570
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112570