Principaux documents
ENA371464566
Enamine
1-bromo-3-(4-chlorophenoxy)propan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.52
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-(4-chlorophenoxy)acetone
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c10-5-8(12)6-13-9-3-1-7(11)2-4-9/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
LDYWNYNUGJXVCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111136
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111136