Principaux documents
ENA371464452
Enamine
2-[4-chloro-5-methyl-2-(propan-2-yl)phenoxy]acetohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.73
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-chloro-2-isopropyl-5-methylphenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C12H17ClN2O2/c1-7(2)9-5-10(13)8(3)4-11(9)17-6-12(16)15-14/h4-5,7H,6,14H2,1-3H3,(H,15,16)
Clé InChI
LJZGQKVYRWISRA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111004
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111004