Key Documents
ENA371464092
Enamine
4-[4-(4-bromobenzenesulfonyl)piperazin-1-yl]-4-oxobutanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.27
Numéro MDL:
Iupac Name
4-{4-[(4-bromophenyl)sulfonyl]-1-piperazinyl}-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C14H17BrN2O5S/c15-11-1-3-12(4-2-11)23(21,22)17-9-7-16(8-10-17)13(18)5-6-14(19)20/h1-4H,5-10H2,(H,19,20)
Clé InChI
SIKBSCDVAXWLKW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110679
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110679