Principaux documents
ENA371463945
Enamine
2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)ethan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.69
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2,6-dimethyl-4-morpholinyl)ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2.ClH/c1-7-5-9(3-4-10)6-8(2)11-7;/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3;1H
Clé InChI
MSXGUJSKYSOJEO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110532
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110532