Key Documents
ENA371463839
Enamine
N-cyclopropyl-9-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-amine
100 MG
449,80 $ US
250 MG
642,20 $ US
500 MG
1 014,00 $ US
1 G
1 298,70 $ US
2.5 G
2 546,70 $ US
5 G
3 768,70 $ US
10 G
5 588,70 $ US
Vendor SKU: EN300-74748-100MG
449,80 $ US
Disponibilité
Expédition sous 7 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
449,80 $ US
250 MG
642,20 $ US
500 MG
1 014,00 $ US
1 G
1 298,70 $ US
2.5 G
2 546,70 $ US
5 G
3 768,70 $ US
10 G
5 588,70 $ US
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.31
Numéro MDL:
Vendor SKU: EN300-74748-100MG
449,80 $ US
Disponibilité
Expédition sous 7 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-cyclopropyl-9-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-amine
Inchi Code
1S/C14H19NO/c1-10-4-2-5-12-13(15-11-7-8-11)6-3-9-16-14(10)12/h2,4-5,11,13,15H,3,6-9H2,1H3
Clé InChI
DAXOYKREAXDYMS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110397
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110397