Principaux documents
ENA371463815
Enamine
3-amino-N,2-dimethylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.26
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-N,2-dimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S/c1-6-7(9)4-3-5-8(6)13(11,12)10-2/h3-5,10H,9H2,1-2H3
Clé InChI
NSJMZAWDPKWFBX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110319
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110319