Principaux documents
ENA371463585
Enamine
4-ethenyl-1-methyl-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-4-vinyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H8N2/c1-3-6-4-7-8(2)5-6/h3-5H,1H2,2H3
Clé InChI
NRUZFGSVBJNUEO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109728