Principaux documents
ENA371463368
Enamine
ethyl N-(4-amino-2-cyanophenyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 4-amino-2-cyanophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H11N3O2/c1-2-15-10(14)13-9-4-3-8(12)5-7(9)6-11/h3-5H,2,12H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
WXGQPRIKCNUCFG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108972
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108972