Principaux documents
ENA371463164
Enamine
2-[(2-methylprop-2-en-1-yl)oxy]ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.64
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(2-methyl-2-propenyl)oxy]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-6(2)5-8-4-3-7;/h1,3-5,7H2,2H3;1H
Clé InChI
NEYDYLMEEMKTNS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108861
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108861