Key Documents
ENA371178249
Enamine
4-[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.23
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C11H12F3N3O/c12-11(13,14)7-1-2-9(8(15)5-7)17-4-3-16-10(18)6-17/h1-2,5H,3-4,6,15H2,(H,16,18)
Clé InChI
XCYHDPGKQQVCEL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108438
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108438