Principaux documents
ENA371178207
Enamine
N2-(4-chlorophenyl)pyridine-2,3-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.67
Numéro MDL:
Iupac Name
N~2~-(4-chlorophenyl)-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C11H10ClN3/c12-8-3-5-9(6-4-8)15-11-10(13)2-1-7-14-11/h1-7H,13H2,(H,14,15)
Clé InChI
BVPIXCUHSLXOOR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108349
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108349