Key Documents
ENA371178132
Enamine
2-(azepan-2-yl)-1-(furan-2-yl)ethan-1-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.73
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-azepanyl)-1-(2-furyl)ethanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO2.ClH/c14-11(12-6-4-8-15-12)9-10-5-2-1-3-7-13-10;/h4,6,8,10,13H,1-3,5,7,9H2;1H
Clé InChI
CDUXAOKGAOSLDH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106308
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106308