Key Documents
ENA371177975
Enamine
1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.26
Numéro MDL:
Iupac Name
1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H17N/c1-10(2)8-4-5-11(3,6-8)9(10)7-12/h8-9H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
OHWRGMHXQWAJAZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105779
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105779