Principaux documents
ENA371177965
Enamine
2-(3-methylcyclopentyl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-methylcyclopentyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-6-2-3-7(4-6)5-8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
BXPUDAKSSKGBHP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105711
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105711