Principaux documents
ENA371177947
Enamine
ethyl 2-[(3,5-dichlorophenyl)amino]acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.11
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl (3,5-dichloroanilino)acetate
Inchi Code
1S/C10H11Cl2NO2/c1-2-15-10(14)6-13-9-4-7(11)3-8(12)5-9/h3-5,13H,2,6H2,1H3
Clé InChI
OYHDHOSMXNFGDT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107719
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107719