Principaux documents
ENA371177945
Enamine
5-(aminomethyl)oxolane-2-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.63
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-(aminomethyl)tetrahydrofuran-2-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O2.ClH/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9;/h4-5H,1-3,7H2,(H2,8,9);1H
Clé InChI
JSPAMZWTGXETGZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107700
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107700