Key Documents
ENA371177810
Enamine
3-methoxythiophene-2-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.68
Numéro MDL:
Pf
71-72
Iupac Name
3-methoxy-2-thiophenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H5ClO3S2/c1-9-4-2-3-10-5(4)11(6,7)8/h2-3H,1H3
Clé InChI
HLKHDXRCRNEXSF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107258
Melting Point
71-72
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107258