Principaux documents
ENA371177584
Enamine
3-methyloxan-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-methyltetrahydro-2H-pyran-3-ol
Inchi Code
1S/C6H12O2/c1-6(7)3-2-4-8-5-6/h7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
JUQXHRNZEMUHEI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106642
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106642