Principaux documents
ENA370563601
Enamine
3-fluoro-4-methoxy-N-methylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-fluoro-4-methoxy-N-methylaniline
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5,10H,1-2H3
Clé InChI
PSKWYWANKQMURA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106358
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106358