Principaux documents
ENA370563595
Enamine
4-(2-fluorophenyl)piperazine-1-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.25
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-fluorophenyl)-1-piperazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H14FN3O/c12-9-3-1-2-4-10(9)14-5-7-15(8-6-14)11(13)16/h1-4H,5-8H2,(H2,13,16)
Clé InChI
WJSATJQEGZSNLD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106335
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106335