Principaux documents
ENA370563095
Enamine
[4-methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.21
Numéro MDL:
Iupac Name
[4-methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C10H12F3NO/c1-7-2-3-8(5-14)9(4-7)15-6-10(11,12)13/h2-4H,5-6,14H2,1H3
Clé InChI
QEMJVHCRJLGVQA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105077
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105077