Key Documents
ENA370562952
Enamine
5-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
Numéro MDL:
Iupac Name
5-amino-2-indanol
Inchi Code
1S/C9H11NO/c10-8-2-1-6-4-9(11)5-7(6)3-8/h1-3,9,11H,4-5,10H2
Clé InChI
IUYSLZHHPZCKSS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104464
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104464