Principaux documents
ENA370562885
Enamine
5-oxo-1-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.66
Numéro MDL:
Iupac Name
5-oxo-1-(2-pyridinyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10N2O3.ClH/c13-9-5-7(10(14)15)6-12(9)8-3-1-2-4-11-8;/h1-4,7H,5-6H2,(H,14,15);1H
Clé InChI
ZEDQDMLBHFDPMC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106330
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106330