Principaux documents
ENA370562718
Enamine
ethyl 2-chloro-5-methyl-3-oxohexanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.67
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2-chloro-5-methyl-3-oxohexanoate
Inchi Code
1S/C9H15ClO3/c1-4-13-9(12)8(10)7(11)5-6(2)3/h6,8H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
YCIZIUUFBFSOBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102848
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102848