Key Documents
ENA370562711
Enamine
3-bromo-1-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.12
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-1-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H11BrN2O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)14-9(11(15)16)6-10(12)13-14/h2-6,9,13H,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
BVTNOVRATSYWTK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
94
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102375
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102375