Principaux documents
ENA369383604
Enamine
N,N-dimethyl-2-(piperidin-4-yloxy)acetamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.71
Numéro MDL:
Iupac Name
N,N-dimethyl-2-(4-piperidinyloxy)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O2.ClH/c1-11(2)9(12)7-13-8-3-5-10-6-4-8;/h8,10H,3-7H2,1-2H3;1H
Clé InChI
KODUVRNWQISPQT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99974
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99974