Principaux documents
ENA369383557
Enamine
1,3-bis(4-chlorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.66
Numéro MDL:
Iupac Name
1,3-bis(4-chlorophenyl)-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H15Cl2N.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-15(18)10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-8,15H,9-10,18H2;1H
Clé InChI
IVQYYLHITBWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99680
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99680