Principaux documents
ENA369383478
Enamine
2,2,4,4-tetramethylcyclobutane-1,3-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,2,4,4-tetramethyl-1,3-cyclobutanediamine
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-7(2)5(9)8(3,4)6(7)10/h5-6H,9-10H2,1-4H3
Clé InChI
QWEVGNOJPHTVEY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98881