Principaux documents
ENA369383100
Enamine
2-(2-carbamoylphenoxy)pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[2-(aminocarbonyl)phenoxy]nicotinic acid
Inchi Code
1S/C13H10N2O4/c14-11(16)8-4-1-2-6-10(8)19-12-9(13(17)18)5-3-7-15-12/h1-7H,(H2,14,16)(H,17,18)
Clé InChI
RLPBZHNPAOMDKT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102749
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102749