Principaux documents
ENA369382848
Enamine
4-(3,3,3-trifluoropropyl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(3,3,3-trifluoropropyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H10F3N/c10-9(11,12)6-5-7-1-3-8(13)4-2-7/h1-4H,5-6,13H2
Clé InChI
VJUGSERGPJFCPL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103189
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103189