Principaux documents
ENA369382638
Enamine
1-{5H,6H,7H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-yl}piperidin-4-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-yl)-4-piperidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N4.2ClH/c13-9-4-6-16(7-5-9)12-10-2-1-3-11(10)14-8-15-12;;/h8-9H,1-7,13H2;2*1H
Clé InChI
LGYMKQQXBYWFJF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103195
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103195