Principaux documents
ENA369382400
Enamine
[1-(aminomethyl)cyclohexyl]methanol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.69
Numéro MDL:
Iupac Name
[1-(aminomethyl)cyclohexyl]methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c9-6-8(7-10)4-2-1-3-5-8;/h10H,1-7,9H2;1H
Clé InChI
LCMHDIHWMJFACW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102454
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102454